Få mere at vide
(5RS)-5-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((RS)-Norcotinine), Mikromol™
Beskrivelse
(5RS)-5-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((RS)-Norcotinine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-Norcotinine |
| CAS | 17708-87-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-Norcotinine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12) |
| SMIL | O=C1CCC(N1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Vis mere |