Få mere at vide
(5RS)-5-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((RS)-Norcotinine), Mikromol™
Artikelnummer. 17974096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17974096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17974096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.14
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5RS)-5-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((RS)-Norcotinine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-Norcotinine
CAS 17708-87-1
Analyt- eller komponentnavne (RS)-Norcotinine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
SMIL O=C1CCC(N1)c2cccnc2
IUPAC navn 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 162.0793 g/mol