Få mere at vide
(5RS)-5-Ethyl-2-imino-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,3H)-dione (2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione), Mikromol™
Beskrivelse
(5RS)-5-Ethyl-2-imino-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,3H)-dione (2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione |
| CAS | 130690-55-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(16)14-11(13)15-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H3,13,14,15,16,17) |
| SMIL | CCC1(C(=O)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-ethyl-2-imino-5-phenyl-1,3-diazinane-4,6-dione |
| Vis mere |