Få mere at vide
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 69125-70-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17) |
| SMIL | CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,3-diazinan-4-one |
| Vis mere |