Få mere at vide
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 7529-16-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03, Vigabatrin Imp. A (EP), Vigabatrin USP Related Compound A, Vigabatrin USP RC A, (+/-)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, Vigabatrin Related Compound A, Vigabatrin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | C=CC1CCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5-ethenylpyrrolidin-2-one |
| Vis mere |