Få mere at vide
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 18040010
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18040010 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1621.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-vinylpyrrolidin-2-one
CAS 7529-16-0
Analyt- eller komponentnavne 5-vinylpyrrolidin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03, Vigabatrin Imp. A (EP), Vigabatrin USP Related Compound A, Vigabatrin USP RC A, (+/-)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, Vigabatrin Related Compound A, Vigabatrin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8)
SMIL C=CC1CCC(=O)N1
IUPAC navn 5-ethenylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 111.0684 g/mol