Få mere at vide
(5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone, Mikromol™
Beskrivelse
(5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone |
| CAS | 15156-56-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Warfarin Sodium Imp. A (EP), Warfarin Imp. A (EP), Warfarin USP Related Compound A, Warfarin USP RC A, (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Warfarin Related Compound A, Warfarin Sodium Impurity A, Warfarin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1C2=CC(=O)CC(C2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-(2-hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-en-1-one |
| Vis mere |