Få mere at vide
(5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 114.0681 |