missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one, TRC

Artikelnummer. 30417184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417184 500 mg
30428617 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT293970500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2857-75-2
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Synonym (R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one
IUPAC navn (5R)-5-methyloxan-2-one
SMIL C[C@@H]1CCC(=O)OC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Formel vægt 114.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.