Få mere at vide
5R-Hydroxy-L-lysine Dihydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5R-Hydroxy-L-lysine Dihydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O3.2ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);2*1H |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |