Få mere at vide
(5R-cis)-Toluene-4-sulfonic Acid 5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[1,2,4]triazol-1-ylmethyltetrahydrofuran-3-ylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R-cis)-Toluene-4-sulfonic Acid 5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[1,2,4]triazol-1-ylmethyltetrahydrofuran-3-ylmethyl Ester |
| CAS | 149809-43-8 |
| Molekylær formel | C21 H21 F2 N3 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol, Posaconazole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21F2N3O4S/c1-15-2-5-18(6-3-15)31(27,28)30-11-16-9-21(29-10-16,12-26-14-24-13-25-26)19-7-4-17(22)8-20(19)23/h2-8,13-14,16H,9-12H2,1H3/t16-,21-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO[C@](Cn3cncn3)(C2)c4ccc(F)cc4F |
| IUPAC navn | [(3S,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.47 |
| Formel vægt | 449.1221 |