Få mere at vide
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morfolonon, 98%
Artikelnummer. 15467258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467258 1 g 1g
15477258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60764.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112741-49-8 | C21H23NO4 | 353,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112741-49-8
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD00074955
InChI nøgle MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
PubChem CID 981230
IUPAC navn tert-butyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholin-4-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Smeltepunkt 206°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 353.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof