Få mere at vide
(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497318
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497318 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15497318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60821.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 100516-54-9 | C24H21NO4 | 387,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
CAS 100516-54-9
Smeltepunkt 205 °C til 207 °C
Molekylær formel C24H21NO4
MDL nummer MFCD00074958
Mængde 1 g
Synonym 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
InChI nøgle HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981238
Formel vægt 387.43
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof