Få mere at vide
(5R,6R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5,6-diol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402294
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402294 500 mg Ravfarvet glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10402294 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00284CE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-pentyloxirane
CAS 61229-03-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H14O
MDL nummer MFCD12198132
Mængde 500 mg
Synonym s-2-pentyloxirane, 2s-2-pentyloxirane, s-1,2-epoxyheptane, 2beta-pentyloxirane, 2s-1,2-epoxyheptane, oxirane,2-pentyl-, 2s, oxirane, 2-pentyl-, 2s
InChI nøgle NMOFYYYCFRVWBK-ZETCQYMHSA-N
SMIL CCCCCC1CO1
IUPAC navn (2S)-2-pentyloxiran
Molekylvægt (g/mol) 114.188
PubChem CID 10986189
Formel vægt 114.19
Procent renhed 97%