Få mere at vide
(5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(benzyloxy)-hexanoic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(benzyloxy)-hexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 147849-63-6 |
| Molekylær formel | C17H25O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(phenylmethoxy)-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-17(2,3)22-16(20)10-14(18)9-15(19)12-21-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,15,19H,9-12H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)C[C@@H](O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl (5R)-5-hydroxy-3-oxo-6-phenylmethoxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.37 |
| Formel vægt | 308.1624 |