Få mere at vide
(5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, Mikromol™
Beskrivelse
(5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 496031-57-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 Cl F N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 9-Allylidene-2-(trifluoromethyl)thioxanthene 10-Oxide, 2-Oxazolidinone, 5-(chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClFN2O3/c15-8-11-9-18(14(19)21-11)10-1-2-13(12(16)7-10)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| SMIL | Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CCl)OC3=O |
| IUPAC navn | (5R)-5-(chloromethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Vis mere |