Få mere at vide
(5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-isoascorbinsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17957164
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17957164 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17957164 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0166.100100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-isoascorbinsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Isoascorbic Acid
CAS 89-65-6
Analyt- eller komponentnavne Isoascorbic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Ascorbic Acid Impurity F, Sodium Ascorbate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 176.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 176,0321 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.