Få mere at vide
(5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050731
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050731 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050731 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 174649-09-3
Analyt- eller komponentnavne (5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H19 F N2 O6 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl methanesulfonate, (5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, (5R)-, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, (R)-, (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl methanesulfonate, Linezolid Related Compound D, Linezolid Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C15H19FN2O6S/c1-25(20,21)23-10-12-9-18(15(19)24-12)11-2-3-14(13(16)8-11)17-4-6-22-7-5-17/h2-3,8,12H,4-7,9-10H2,1H3/t12-/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)OC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC navn [(5R)-3-(3-fluoro-4-morpholino-phenyl)-2-oxo-oxazolidin-5-yl]methyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 374.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.0948 g/mol