Få mere at vide
(5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052558
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052558 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052558 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate
CAS 496031-56-2
Analyt- eller komponentnavne (5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 F N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-[(acetyloxy)methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl acetate
InChI formel InChI=1S/C16H19FN2O5/c1-11(20)23-10-13-9-19(16(21)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)18-4-6-22-7-5-18/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC navn [(5R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 338.3309
Mængde 25 mg
Formel vægt 338.1278 g/mol