Få mere at vide
(5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
(5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate |
| CAS | 496031-56-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 F N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 5-[(acetyloxy)methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19FN2O5/c1-11(20)23-10-13-9-19(16(21)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)18-4-6-22-7-5-18/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC navn | [(5R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl acetate |
| Vis mere |