Få mere at vide
(5R)-2-Methylene-5-(1-methylethenyl)cyclohexanol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R)-2-Methylene-5-(1-methylethenyl)cyclohexanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 216655-61-7 |
| Molekylær formel | C10H16O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9?,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(C1)O |
| IUPAC navn | (1R)-2-methylidene-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.1201 |