missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5R,11S,13S)-rel-(+)-5,6,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-13-amine L-Tartaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5R,11S,13S)-rel-(+)-5,6,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-13-amine L-Tartaric Acid |
| CAS | 58383-83-8 |
| Molekylær formel | C21H31NO7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5R,11S,13S)-rel-(+)-5,6,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-13-amine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO.C4H6O6/c1-17-9-5-3-4-6-13(16(17)18)10-12-7-8-14(19-2)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-8,11,13,16H,3-6,9-10,18H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,16-,17+;1-,2-/m01/s1 |
| SMIL | N[C@@H]1[C@]2(C)CCCCC[C@@]1([H])CC3=CC=C(OC)C=C32.O[C@H]([C@H](C(O)=O)O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (5R,11S,13S)-3-methoxy-5-methyl-5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro-5,11-methanobenzo[10]annulen-13-amine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.47 |
| Formel vægt | 409.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?