Få mere at vide
5N saltsyre, 5M, Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <1 |
| Sammensætning | Saltsyre 5 mol/L |
| Koncentration | 182,305g HCl/l H2O = 5 N (±0,01/20 °C) |
| Tæthed | 1.08g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 5 mol/l
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid