Få mere at vide
Biochrom Quartz Microvolume Cuvette
Artikelnummer. 10545395
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 til 7μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10545395 5 til 7μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10545395 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80210368
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultra mikrokuvette med 5 til 7μ L arbejdsvolumen. Quartz Microvolume Cuvette til brug med Ultrospec 2100 Pro og GeneQuant 1300/100.
  • 5 mm ultra mikro kuvette
  • 5 til 7μ L arbejdsvolumen
  • Til brug med Ultrospec 2100 pro (kræver 80-2106-06 ultra mikrovolumen celleholder) og GeneQuant 1300/100
Tekniske data
Type Ultra-mikrocelle
Kapacitet (metrisk) 5 til 7μ L
Materiale UV-klasse silica
Bredde (metrisk) interiør 10 mm
Vejlængde 5 mm
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Højde (metrisk) 48 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, fotometer
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometriske målinger
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12 mm