Få mere at vide
Bel-Art™ 5mm O.D. Thin Wall Precision NMR Sample Tube
Artikelnummer. 15379018 Shop alle SP Scienceware produkter
:
5mm Thin Wall Precision NMR Sample Tube
Artikelnummer. 15379018
Brand: Bel-Art™ 666050581
Features 15% more sample volume than the standard wall Precision tube, and 25% more sample volume than the Economy NMR tube.
NMR-rør er tynde glasvæggede rør, der bruges til at indeholde prøver i kernemagnetisk resonansspektroskopi. Det er vigtigt, at rørene er ensartet tykke og velafbalancerede for at sikre, at de spinder med regelmæssige hastigheder (dvs. de slingrer ikke) inden for NMR-spektrometeret. NMR-rør bruges primært med små prøver opløst i et passende opløsningsmiddel.
Tekniske data
Produkttype NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm