Beskrivelse
NMR-rør er tynde glasvæggede rør, der bruges til at indeholde prøver i kernemagnetisk resonansspektroskopi. Det er vigtigt, at rørene er ensartet tykke og velafbalancerede for at sikre, at de spinder med regelmæssige hastigheder (dvs. de slingrer ikke) inden for NMR-spektrometeret. NMR-rør bruges primært med små prøver opløst i et passende opløsningsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203,2 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Feltstyrke | 600+MHz |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |