Få mere at vide
Greiner Bio-One 5 ml polystyren immunrør
Artikelnummer. 13087573
Skift visning
Overflade:
Høj binding
Mediumbindende
Inkluderer:
Stjernebund
Uden stjernebund
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overflade Inkluderer
13087573 Mediumbindende Stjernebund
13067573 Mediumbindende Uden stjernebund
13077573 Høj binding Uden stjernebund
13097573 Høj binding Stjernebund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13087573 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 115070
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug til at bestemme hormonniveauer.
  • Round bottom
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
  • Available with either medium or high binding capacities
  • With or without star at bottom
  • Star at the bottom of the tubes serve to increase the surface and thus make it possible to bind amounts of antigens or antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Determining hormone levels
Materiale Polystyrene
Produkttype Immuno Tube
Overflade Mediumbindende
Længde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Inkluderer Stjernebund