Få mere at vide
Greiner Bio-One 5 ml polystyren immunrør
Beskrivelse
- Round bottom
- Dia. x Height: 12 x 75mm
- Available with either medium or high binding capacities
- With or without star at bottom
- Star at the bottom of the tubes serve to increase the surface and thus make it possible to bind amounts of antigens or antibodies
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Determining hormone levels |
| Materiale | Polystyrene |
| Produkttype | Immuno Tube |
| Overflade | Mediumbindende |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Inkluderer | Stjernebund |