Få mere at vide
Greiner Bio-One 5 ml polystyren immunrør
Beskrivelse
- Rund bund
- Diameter x Højde: 12 x 75 mm
- Fås med enten medium eller høj bindingskapacitet
- Med eller uden stjerne i bunden
- Stjernen i bunden af rørene tjener til at øge overfladen og gør det dermed muligt at binde mængder af antigener eller antistoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af hormonniveauer |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Immuno Rør |
| Overflade | Mediumbinding |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Inkluderer | Uden Star Bottom |