Få mere at vide
Greiner Bio-One 5mL Polyethylene Immuno-Tube
Artikelnummer. 10135011
Skift visning
Overflade:
Lav adsorption
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. Overflade Pakningsstørrelse
10135011 Lav adsorption Pakke med 2000
1 options
Artikelnummer. 10135011 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 115301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Use for determining hormone levels.
  • Low adsorption
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Determining hormone levels
Materiale Polyethylene
Produkttype Immuno Tube
Overflade Lav adsorption
Længde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Volumen (metrisk) 5 mL