Få mere at vide
Hirschmann™ 5 ml Klasse A brun gradueret målepipette
:
5 ml pipette
Beskrivelse
- Klasse A
- USP certificeret
- Med dateret batchcertificering
- Lydstyrkemærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP |
| Klasse | EN |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Tolerance | 0.01 |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 400 mm |