Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5me-dC Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Artikelnummer. 18054090 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054090 1 g
17977172 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054090 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27174804
 Begrænset vare
På lager
5me-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
5me-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. 5-me-dC Phosphoramidite fremkalder øget binding og øget dupleksstabilisering (til dG) sammenlignet med umethyleret dC. Dette kan tilskrives den hydrofobe natur af methylgrupperne, der hjælper med at eliminere vandmolekyler fra dupleksen. Det kan således anvendes til at forbedre en oligos evne til at hybridisere til sit mål. Det har vist sig at være særligt nyttigt i oligo-applikationer såsom stærkt bindende PCR-primere, immunstimulering (via antisense) og i methyleringsundersøgelser. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-5-methyl-2'-deoxycytidin-3'-0-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 47 H 54 N 5 O 8 P
Base: 5me-dC
Basisbeskyttelse: Bz
Formelvægt: 847,95 g/mol
CAS nummer: 105931-57-5
HPLC renhed:> 98%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
31P NMR renhed:≥ 98%; HMT urenhed (∼ 146 sider/min):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 5me-dC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxycytidin (dC)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver