Få mere at vide
HUBER 5L termovæske
Beskrivelse
- Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
- Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
- Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
- Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
- Praktiske 5L dåser med silicium eller syntetisk olie til begrænset opbevaring eller arbejdsplads
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -80 °C til 100 °C til 250 °C |
| Type | Silicium olie |
| Mængde | 5 L |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 100 °C, 250 °C |
| Viskositet | 3 mm 2 /sek. |