Få mere at vide
HUBER 5L termovæske
Artikelnummer. 11517374
Temperaturområde:
-10 °C til +120 °C
-40 °C til +165 °C til 220 °C
-60 °C til 115 °C til 200 °C
-80 °C til +100 °C til 250 °C
-80 °C til +55 °C
-90 °C til +55 °C til 170 °C
20 °C til 275 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum:
100 °C åbent bad, 250 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
115 °C åbent bad, 200 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C åbent bad, 220 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Type:
Silicium olie
Syntetisk olie
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11517374
Brand: HUBER 6258
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales til mange temperaturstyringsapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 5L Thermofluid olier giver optimal varmeoverførsel. Temperaturområder varierer fra -90°– 275 °C, med viskositet ved 25° spænder fra 3 til 50 mm 2 /sekund.
  • Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
  • Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
  • Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
  • Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
  • Praktiske 5L dåser med silicium eller syntetisk olie til begrænset opbevaring eller arbejdsplads
Tekniske data
Temperaturområde -90 °C til +55 °C til 170 °C
Type Silicium olie
Mængde 5 L
Temperatur (metrisk) Maksimum 55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
Viskositet 3 mm 2 /sek.