Få mere at vide
HUBER 5L termovæske
Artikelnummer. 10775016
Skift visning
Temperaturområde:
-10 °C til +120 °C
-40 °C til +165 °C til 220 °C
-60 °C til 115 °C til 200 °C
-80 °C til +100 °C til 250 °C
-80 °C til +55 °C
-90 °C til +55 °C til 170 °C
20 °C til 275 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum:
100 °C åbent bad, 250 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
115 °C åbent bad, 200 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C åbent bad, 220 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Type:
Silicium olie
Syntetisk olie
Pakningsstørrelse:
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Temperatur (metrisk) Maksimum Viskositet Type unitSize
10775016 -10 °C til +120 °C 120 °C 8 mm 2 /sek. Syntetisk olie 5 L
11527424 -40 °C til +165 °C til 220 °C 165 °C åbent bad, 220 °C lukkede applikationer (Unistats™ ) 10 mm 2 /sek. Silicium olie 5 L
11587364 -80 °C til +100 °C til 250 °C 100 °C åbent bad, 250 °C lukkede applikationer (Unistats™ ) 3 mm 2 /sek. Silicium olie 5 L
11547364 -60 °C til 115 °C til 200 °C 115 °C åbent bad, 200 °C lukkede applikationer (Unistats™ ) 5 mm 2 /sek. Silicium olie 5 L
11567364 -80 °C til +55 °C 55 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 5 L
11517374 -90 °C til +55 °C til 170 °C 55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ ) 3 mm 2 /sek. Silicium olie 5 L
11547424 20 °C til 275 °C 275 °C 50 mm 2 /sek. Silicium olie 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10775016 Leverandør HUBER Leverandørnr. 9684
Anbefales til mange temperaturstyringsapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 5L Thermofluid olier giver optimal varmeoverførsel. Temperaturområder varierer fra -90°– 275 °C, med viskositet ved 25° spænder fra 3 til 50 mm 2 /sekund.
  • Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
  • Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
  • Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
  • Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
  • Praktiske 5L dåser med silicium eller syntetisk olie til begrænset opbevaring eller arbejdsplads
Tekniske data
Temperaturområde -10 °C til +120 °C
Type Syntetisk olie
Mængde 5 L
Temperatur (metrisk) Maksimum 120 °C
Viskositet 8 mm 2 /sek.