Få mere at vide
Grathwol Plastic, Jerry Can (Height: 242 mm)
Artikelnummer. 12357647
Encompass
:
5L Jerrycan
Artikelnummer. 12357647
Brand: Grathwol 512987010
Capacity Metric: 5 L
  • Used for storing liquids
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1.3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Dybde (metrisk) 190 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 43 mm
Højde (metrisk) med lukning 242 mm
Materiale Plastic
Produkttype Jerry Can
Bredde (metrisk) 168 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.