Få mere at vide
Heidolph™ Varmebad Væske
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
Varmebadevæske op til 170° C (5 L)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperatur (metrisk) | 240 °C |
| Type | Rotationsfordamper |
| Spænding | 115/230 VAC |