Få mere at vide
5H-Indeno[5,6-d]-1,3-dioxole-5,6(7H)-dione 6-Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H-Indeno[5,6-d]-1,3-dioxole-5,6(7H)-dione 6-Oxime |
| CAS | 38489-93-9 |
| Molekylær formel | C10H7NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO4/c12-10-6-3-9-8(14-4-15-9)2-5(6)1-7(10)11-13/h2-3,13H,1,4H2/b11-7+ |
| SMIL | O\N=C\1/Cc2cc3OCOc3cc2C1=O |
| IUPAC navn | (6E)-6-hydroxyimino-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.17 |
| Formel vægt | 205.0375 |