Få mere at vide
5H-Dibenzo[b,f]azepin (Iminostilbene), Mikromol™
Artikelnummer. 17971446
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971446 100 mg
17903046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971446 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5H-Dibenzo[b,f]azepin (Iminostilbene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminostilbene
CAS 256-96-2
Analyt- eller komponentnavne Iminostilbene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. D (EP), Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine USP Related Compound B, Carbamazepine USP RC B, 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989, Carbamazepine Related Compound B, Carbamazepine Impurity D, Oxcarbazepine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
SMIL N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 11H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 193,0891 g/mol