Få mere at vide
5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene), Mikromol™
Artikelnummer. 30050059
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050059 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050059 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
CAS 33948-22-0
Analyt- eller komponentnavne 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-Chlorocarbonyliminostilbene, Iminostilbene N-Carbonyl Chloride, Carbamazepine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
SMIL ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn benzo[b][1]benzazepine-11-carbonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 255.7
Mængde 25 mg
Formel vægt 255.0451 g/mol