Få mere at vide
5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene), Mikromol™
Beskrivelse
5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene) |
| CAS | 33948-22-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-Chlorocarbonyliminostilbene, Iminostilbene N-Carbonyl Chloride, Carbamazepine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H |
| SMIL | ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | benzo[b][1]benzazepine-11-carbonyl chloride |
| Vis mere |