Få mere at vide
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten, TRC
Artikelnummer. 30138082
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138082 2.5 g 2.5g
30009662 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4170552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256-81-5
Molekylær formel C15 H12
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Synonym 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzocycloheptene
IUPAC navn 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulen
SMIL C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzocycloheptene
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
Formel vægt 192.0939