Få mere at vide
5H-Dibenzo[a,d][7]annulen (Dibenzocyclohepten), Mikromol™
Artikelnummer. 30050115
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050115 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050115 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0609.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5H-Dibenzo[a,d][7]annulen (Dibenzocyclohepten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzocycloheptene
CAS 256-81-5
Analyt- eller komponentnavne Dibenzocycloheptene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyproheptadine Imp. A (EP), Cyproheptadine USP Related Compound A, Cyproheptadine USP RC A, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Dibenzocycloheptene, Cyproheptadine Related Compound A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
SMIL C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulen
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Mængde 50 mg
Formel vægt 192,0939 g/mol