missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30361498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361498 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417425100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol
CAS 81861-18-9
Molekylær formel C14 H11 N O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Hydroxyiminostilbene, 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c16-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)15-14/h1-9,15-16H
SMIL Oc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1
IUPAC navn 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.