missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30352280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352280 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4174255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol
CAS 81861-18-9
Molekylær formel C14 H11 N O
Mængde 5 mg
Synonym 2-Hydroxyiminostilbene, 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c16-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)15-14/h1-9,15-16H
SMIL Oc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1
IUPAC navn 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.