Få mere at vide
5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol |
| CAS | 81861-18-9 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxyiminostilbene, 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO/c16-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)15-14/h1-9,15-16H |
| SMIL | Oc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1 |
| IUPAC navn | 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.0841 |