Få mere at vide
5H-chromeno[2,3-b]pyridin-5-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572432
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10572432 1 g 1g
10270505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572432 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB03140DA
Kemiske identifikatorer
CAS 6537-46-8
Molekylær formel C12H7NO2
MDL nummer MFCD00052253
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5H-Chromeno[2, 3-b]pyridin-5-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 197.19
Procent renhed 97%