Få mere at vide
5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1610919-99-7 |
| Molekylær formel | C9H9NO2.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid, 6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1) (ACI), 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, 5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)7-4-3-6-2-1-5-10-8(6)7;/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,11,12);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)C1CCc2cccnc12 |
| IUPAC navn | 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vægt | 199.04 |