Få mere at vide
5H,6H,7H,8H-Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl Chloride (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H,6H,7H,8H-Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1216892-47-5 |
| Molekylær formel | C7H9N2O2SCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]-pyridine-3-sulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O2S/c8-13(11,12)7-5-9-6-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2 |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1cnc2CCCCn12 |
| IUPAC navn | 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.67 |
| Formel vægt | 220.0073 |