Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 5F-PE-GT-0.47 GC autosampler sprøjter
Volumen (metrisk):
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt designet til PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (stempel) |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.15 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Model- | 5F-PE-GT-0,47 |
| Volumen (metrisk) | 5μ L |