Få mere at vide
(5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexen-2,4-dione, TRC
Artikelnummer. 30395286
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30395286 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30395286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946385100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexene-2,4-dione
CAS 189181-53-1
Molekylær formel C13H14O4
Mængde 100 mg
Synonym (E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-ene-2,4-dione
InChI formel InChI=1S/C13H14O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h3-6,8,16H,7H2,1-2H3/b5-3+
SMIL CC(=O)CC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC
IUPAC navn (E)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-en-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Formel vægt 234.0892