Få mere at vide
(5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexene-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexene-2,4-dione |
| CAS | 189181-53-1 |
| Molekylær formel | C13H14O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-ene-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h3-6,8,16H,7H2,1-2H3/b5-3+ |
| SMIL | CC(=O)CC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC |
| IUPAC navn | (E)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-ene-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vægt | 234.0892 |