Få mere at vide
(5E)-5,6-Dideoxy-3-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2-O-(1-methylethylidene)-6-nitro-Alpha-D-xylo-hex-5-enofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5E)-5,6-Dideoxy-3-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2-O-(1-methylethylidene)-6-nitro-Alpha-D-xylo-hex-5-enofuranose |
| CAS | 1441103-52-1 |
| Molekylær formel | C15H27NO6Si |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (5E)-5,6-Dideoxy-3-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2-O-(1-methylethylidene)-6-nitro-D-xylo-hex-5-enofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO6Si/c1-14(2,3)23(6,7)22-11-10(8-9-16(17)18)19-13-12(11)20-15(4,5)21-13/h8-13H,1-7H3/b9-8+/t10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)\C=C\[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.46 |