missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5E)-5-(3-Bromopropylidene)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5E)-5-(3-Bromopropylidene)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-one |
| CAS | 156458-94-5 |
| Molekylær formel | C18H15BrO |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15BrO/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10H,5,11-12H2/b15-10+ |
| SMIL | BrCC\C=C\1/c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (2E)-2-(3-bromopropylidene)tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.22 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?