missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5E)-5-(3-Bromopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, TRC

Artikelnummer. 30343041
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343041 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4713655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5E)-5-(3-Bromopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
CAS 156458-95-6
Molekylær formel C18H17BrO
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17BrO/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10,18,20H,5,11-12H2/b15-10+
SMIL OC1Cc2ccccc2\C(=C/CCBr)\c3ccccc13
IUPAC navn (2E)-2-(3-bromopropylidene)tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-9-ol
Molekylvægt (g/mol) 329.23
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.